1-Fluor-4-ethinylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Fluorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-fluorbenzol, (4-Fluorphenyl)ethin
008808-1G
FLUO008808-1GEA 60.9 EUR
FLUO008808-1G
1-Fluor-4-ethinylbenzol
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Molecular Weight: 120.13 g/mol
Flammpunkt: <61 °C
MDL: MFCD00168823
CAS-Nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III