4-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-Chlorophenyl)methanol
008823-25G
FLUO008823-25GEA
36.9
EUR
FLUO008823-25G
4-Chlorbenzylalkohol
4-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142,58 g/mol Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67…70 °C |
MDL:
MFCD00004652 CAS-Nummer: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |