2,4-Dichlorbenzylalkohol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: (2,4-Dichlorophenyl)methanol

008825-25G
FLUO008825-25GEA 37.2 EUR
FLUO008825-25G
2,4-Dichlorbenzylalkohol
2,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004606
CAS-Nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 13,03085

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR