4-tert-Butylbenzylalkohol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: (4-tert-Butylphenyl)methanol

008827-5G
FLUO008827-5GEA 76.2 EUR
FLUO008827-5G
4-tert-Butylbenzylalkohol
4-tert-Butylbenzylalkohol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164.25 g/mol
Siedepunkt: 140
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004662
CAS-Nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR