Piperonylalkohol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-benzodioxol, 3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol

008829-100G
FLUO008829-100GEA 82.1 EUR
FLUO008829-100G
Piperonylalkohol
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…54 °C
MDL: MFCD00005836
CAS-Nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR