3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
008831-10G
FLUO008831-10GEA 36.9 EUR
FLUO008831-10G
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00060356
CAS-Nummer: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4