2,6-Dimethoxyphenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

008832-25G
FLUO008832-25GEA 94.2 EUR
FLUO008832-25G
2,6-Dimethoxyphenol
2,6-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064434
CAS-Nummer: 91-10-1
EINECS: 202-041-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR