(±)-1-Indanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(±)-1-Hydroxyindan
008845-25G
FLUO008845-25GEA
101
EUR
FLUO008845-25G
(±)-1-Indanol
(±)-1-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003797 CAS-Nummer: 6351-10-6 EINECS: 228-755-3 |