2-Brom-4,6-dichloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
008852-10G
FLUO008852-10GEA 66.8 EUR
FLUO008852-10G
2-Brom-4,6-dichloranilin
2-Brom-4,6-dichloranilin
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Molecular Weight: 240,91 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…78 °C
MDL: MFCD00040936
CAS-Nummer: 697-86-9