6-Amino-1,4-benzodioxan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
008859-25G
FLUO008859-25GEA
266
EUR
FLUO008859-25G
6-Amino-1,4-benzodioxan
6-Amino-1,4-benzodioxan
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,17 g/mol |
MDL:
MFCD00006824 CAS-Nummer: 22013-33-8 EINECS: 244-718-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |