4-Methoxybenzylamin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

008876-25G
FLUO008876-25GEA 45.9 EUR
FLUO008876-25G
4-Methoxybenzylamin
4-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR