3,4-Dimethoxybenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
008881-5G
FLUO008881-5GEA 90.9 EUR
FLUO008881-5G
3,4-Dimethoxybenzylamin
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 154…158 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,109 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7