3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
008882-1G
FLUO008882-1GEA 34.1 EUR
FLUO008882-1G
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197,23 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017150
CAS-Nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0