4-Methoxyphenethylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
008885-5G
FLUO008885-5GEA
0
EUR
FLUO008885-5G
4-Methoxyphenethylamin
4-Methoxyphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol |
MDL:
MFCD00008192 CAS-Nummer: 55-81-2 EINECS: 200-245-5 |