3,4-Dimethoxyphenethylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
008886-25G
FLUO008886-25GEA
0
EUR
FLUO008886-25G
3,4-Dimethoxyphenethylamin
3,4-Dimethoxyphenethylamin
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008188 CAS-Nummer: 120-20-7 EINECS: 204-376-9 |