3-Phenylpropylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Amino-3-phenylpropane, 1-Amino-3-phenylpropan
008890-10G
FLUO008890-10GEA 0 EUR
FLUO008890-10G
3-Phenylpropylamin
3-Phenylpropylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,951 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1