4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
008962-10G
008962-50G
FLUO008962-10GEA
0
EUR
FLUO008962-10G
FLUO008962-50G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ |
MDL:
MFCD00012943 CAS-Nummer: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |