(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
009038-25G
009038-5G
FLUO009038-25GEA
115
EUR
FLUO009038-25G
FLUO009038-5G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Formel:
C₁₀H₅F₆IO₄ |
MDL:
MFCD00009672 CAS-Nummer: 2712-78-9 EINECS: 220-308-0 |