(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
009039-1G
FLUO009039-1GEA 227 EUR
FLUO009039-1G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol
(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol
Formel: C₁₀F₁₁IO₄
Molecular Weight: 519,99 g/mol
MDL: MFCD00191612
CAS-Nummer: 14353-88-9