3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
009045-25G
FLUO009045-25GEA
494
EUR
FLUO009045-25G
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₅H₈F₆O Molecular Weight: 318,22 g/mol |
MDL:
MFCD00000390 CAS-Nummer: 1868-00-4 |