1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
009050-10G
FLUO009050-10GEA
0
EUR
FLUO009050-10G
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₉H₆F₆N₂S Molecular Weight: 288,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041172 CAS-Nummer: 175277-17-5 |