5-Bromnicotinsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

009061-25G 009061-100G
FLUO009061-25GEA 31.1 EUR
FLUO009061-25G FLUO009061-100G
5-Bromnicotinsäure
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR