2-Chlor-3-ethylbenzoxazoliumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
009081-5G
FLUO009081-5GEA
0
EUR
FLUO009081-5G
2-Chlor-3-ethylbenzoxazoliumtetrafluoroborat
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
Formel:
C₉H₉BClF₄NO |
MDL:
MFCD00011943 CAS-Nummer: 63212-53-3 EINECS: 263-998-9 |