2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
009126-5G
FLUO009126-5GEA 272 EUR
FLUO009126-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat
Formel: C₁₅H₂₃F₃O₄S
MDL: MFCD00229854
CAS-Nummer: 59643-43-5