1,3-Diethinylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
009134-5G
009134-25G
FLUO009134-5GEA
473
EUR
FLUO009134-5G
FLUO009134-25G
1,3-Diethinylbenzol
1,3-Diethynylbenzene
Formel:
C₁₀H₆ |
MDL:
MFCD00041686 CAS-Nummer: 1785-61-1 |