2-Fluorbenzalchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
009190-10G
FLUO009190-10GEA 0 EUR
FLUO009190-10G
2-Fluorbenzalchlorid
2-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179,02 g/mol
Siedepunkt: 71,6 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,3094 g/cm³ (18.7 °C)
MDL: MFCD00043797
CAS-Nummer: 320-65-0
EINECS: 206-279-7
UN: 3265
ADR: 8,II