3-Fluorbenzalchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α,α-Dichlor-3-fluortoluol
009191-10G
FLUO009191-10GEA 0 EUR
FLUO009191-10G
3-Fluorbenzalchlorid
3-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179,02 g/mol
Siedepunkt: 202…204 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00037112
CAS-Nummer: 402-64-2
EINECS: 206-952-5
UN: 3265
ADR: 8,II