3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009213-5G
009213-25G
009213-1G
FLUO009213-5GEA
0
EUR
FLUO009213-5G
FLUO009213-25G
FLUO009213-1G
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₁FO₄ |
MDL:
MFCD00020538 CAS-Nummer: 347-63-7 EINECS: 206-474-7 |