3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3-Fluorphenyl)propansäure
009236-1G
009236-5G
FLUO009236-1GEA
53.9
EUR
FLUO009236-1G
FLUO009236-5G
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ |
MDL:
MFCD01310821 CAS-Nummer: 458-45-7 |