1,6-Heptadiin
Lieferant: FLUOROCHEM
009258-50G
FLUO009258-50GEA 0 EUR
FLUO009258-50G
1,6-Heptadiin
1,6-Heptadiin
Formel: C₇H₈
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014925
CAS-Nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II