2-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009264-100G
009264-500G
FLUO009264-100GEA
119
EUR
FLUO009264-100G
FLUO009264-500G
2-Hydroxynicotinsäure
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |