(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

009273-1G 009273-5G
FLUO009273-1GEA 139 EUR
FLUO009273-1G FLUO009273-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR