(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
009274-1G
009274-5G
FLUO009274-1GEA
170
EUR
FLUO009274-1G
FLUO009274-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ |
MDL:
MFCD00064200 CAS-Nummer: 17257-71-5 EINECS: 241-292-1 |