4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Nitrobenzotrifluorid
009303-25G
FLUO009303-25GEA 0 EUR
FLUO009303-25G
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
MDL: MFCD00007358
CAS-Nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II