1H,1H-Hentriacontafluor-1-hexadecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
009325-10G
FLUO009325-10GEA 0 EUR
FLUO009325-10G
1H,1H-Hentriacontafluor-1-hexadecanol
1H,1H-Hentriacontafluor-1-hexadecanol
Formel: C₁₆H₃F₃₁O
MDL: MFCD00236626
CAS-Nummer: 216144-94-4