Tetraethylphosphoniumhexafluorophosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
009345-5G
FLUO009345-5GEA
354
EUR
FLUO009345-5G
Tetraethylphosphoniumhexafluorophosphat
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
Formel:
C₈H₂₀F₆P₂ |
MDL:
MFCD01631313 CAS-Nummer: 111928-07-5 |