Tetraphenylphosphoniumbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
009348-10G
009348-50G
009348-250G
FLUO009348-10GEA
0
EUR
FLUO009348-10G
FLUO009348-50G
FLUO009348-250G
Tetraphenylphosphoniumbromid
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₄H₂₀BrP Schmelzpunkt: 299…300 °C |
MDL:
MFCD00011915 CAS-Nummer: 2751-90-8 EINECS: 220-393-4 |