3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009359-25G
009359-5G
FLUO009359-25GEA
134
EUR
FLUO009359-25G
FLUO009359-5G
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ |
MDL:
MFCD00066337 CAS-Nummer: 168833-80-5 |