Tetrafluorterephthalonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Tetrafluor-1,4-benzoldicarbonitril, Tetrafluorbenzol-1,4-dicarbonitril, Tetrafluor-1,4-dicyanobenzol, Tetrafluorterephthalsäuredinitril, Tetrafluor-1,4-dicyanbenzol
009426-25G
FLUO009426-25GEA
116
EUR
FLUO009426-25G
Tetrafluorterephthalonitril
Tetrafluorterephthalonitril
Formel:
C₈F₄N₂ Molecular Weight: 200,1 g/mol |
MDL:
MFCD00001776 CAS-Nummer: 1835-49-0 EINECS: 217-397-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |