5-Fluor-DL-tryptophan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
009449-1G
FLUO009449-1GEA
350
EUR
FLUO009449-1G
5-Fluor-DL-tryptophan
5-Fluor-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 222,22 g/mol Schmelzpunkt: 263…264 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005649 CAS-Nummer: 154-08-5 EINECS: 205-822-5 |