2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
009467-1G
009467-5G
FLUO009467-1GEA
31.1
EUR
FLUO009467-1G
FLUO009467-5G
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N |
MDL:
MFCD00153087 CAS-Nummer: 189278-27-1 |