2,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009601-1G
FLUO009601-1GEA 203 EUR
FLUO009601-1G
2,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
2,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂F₃NS
Molecular Weight: 189,16 g/mol
CAS-Nummer: 932710-67-3