2,3,6-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009602-1G
FLUO009602-1GEA
335
EUR
FLUO009602-1G
2,3,6-Trifluorphenylisothiocyanat
2,3,6-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₂F₃NS |
CAS-Nummer:
362690-54-8 |