2,3,4-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009604-1G
FLUO009604-1GEA 97.2 EUR
FLUO009604-1G
2,3,4-Trifluorphenylisothiocyanat
2,3,4-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂F₃NS
Molecular Weight: 189,16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 119474-40-7