2,3-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009611-1G
FLUO009611-1GEA
317
EUR
FLUO009611-1G
2,3-Difluorphenylisothiocyanat
2,3-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS |
CAS-Nummer:
363179-57-1 |