Natrium-1-decansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
009634-5G 009634-25G
FLUO009634-5GEA 34.1 EUR
FLUO009634-5G FLUO009634-25G
Natrium-1-decansulfonat
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9