Mono(trimethylsilyl)phosphit
Lieferant: FLUOROCHEM
009689-10G
FLUO009689-10GEA
0
EUR
FLUO009689-10G
Mono(trimethylsilyl)phosphit
Mono(trimethylsilyl)phosphit
Formel:
C₃H₁₁O₃PSi |
MDL:
MFCD00800498 CAS-Nummer: 91076-68-5 |