5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
009735-10G
FLUO009735-10GEA
0
EUR
FLUO009735-10G
5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177,23 g/mol |
MDL:
MFCD00003159 CAS-Nummer: 17467-15-1 EINECS: 241-485-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |