4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1135.
009748-1G
CHMPCFF1135.EA
0
EUR
CHMPCFF1135.
FLUO009748-1G
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol |
MDL:
MFCD00024300 CAS-Nummer: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |