1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: o-(1-Piperazinyl)phenol
009795.10G 009795-50G
FLUO009795.10GEA 68.1 EUR
FLUO009795.10G FLUO009795-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
MDL: MFCD00190246
CAS-Nummer: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III